4-(Dimethylamino)benzoesäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32503.03 H32503.06
H32503.03EA 40.8 EUR
H32503.03 H32503.06
4-(Dimethylamino)benzoesäureanhydrid 97%
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 7474-31-9 Molecular Formula: C18H20N2O3 Formula Weight: 312.37 Melting Point: 149-154° MDL No.: MFCD09757554
Formel: C₁₈H₂₀N₂O₃
Molecular Weight: 312.37 g/mol
Schmelzpunkt: 149…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09757554
CAS-Nummer: 7474-31-9