6-Fluor-2-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1184-25G
PY-1184-1G
PY-1184-5G
COBBPY-1184-25GEA
0
EUR
COBBPY-1184-25G
COBBPY-1184-1G
COBBPY-1184-5G
6-Fluor-2-chinolinol
6-Fluor-2-chinolinol
Formel:
C₉H₆FNO |
MDL:
MFCD08236766 CAS-Nummer: 22614-75-1 |