6,8-Dimethylchinolin-2(1H)-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0213-5G IN-0213-1G
COBBIN-0213-5GEA 0 EUR
COBBIN-0213-5G COBBIN-0213-1G
6,8-Dimethylchinolin-2(1H)-on
6,8-Dimethylchinolin-2(1H)-on
Formel: C₁₁H₁₁NO
MDL: MFCD15143578
CAS-Nummer: 54904-39-1