4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
006565-5G 006565-25G 006565-100G 006565-10G
FLUO006565-5GEA 0 EUR
FLUO006565-5G FLUO006565-25G FLUO006565-100G FLUO006565-10G
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
MDL: MFCD00039143
CAS-Nummer: 1107-00-2
EINECS: 201-607-5