4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
386448-25G 386448-5G
SIAL386448-25GEA 354 EUR
SIAL386448-25G SIAL386448-5G
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Molecular Weight: 444.25 g/mol
MDL: MFCD00039143
CAS-Nummer: 1107-00-2
EINECS: 201-607-5