5-Hydroxyisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Hydroxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
011759-10G
011759-5G
FLUO011759-10GEA
0
EUR
FLUO011759-10G
FLUO011759-5G
5-Hydroxyisatosäureanhydrid
5-Hydroxyisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₅NO₄ Molecular Weight: 179,1296 g/mol |
MDL:
MFCD00798201 CAS-Nummer: 195986-91-5 |