Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
AM-1006-5G
AM-1006-25G
AM-1006-1G
COBBAM-1006-5GEA
0
EUR
COBBAM-1006-5G
COBBAM-1006-25G
COBBAM-1006-1G
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Formel:
C₆H₁₀O₃ |
MDL:
MFCD00031016 CAS-Nummer: 5337-03-1 |