N,N-Diethylnicotinamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nicotinic Acid Diethylamide
114471000 114470250
ACRO114471000EA 105 EUR
ACRO114471000 ACRO114470250
N,N-Diethylnicotinamid 97%
N,N-Diethylnicotinamid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Siedepunkt: 296…300 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006386
CAS-Nummer: 59-26-7
EINECS: 200-418-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)