6-Aminonicotinamid
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
10009315-100 10009315-250 10009315-500 10009315-1
CAYM10009315-100EA 20 EUR
CAYM10009315-100 CAYM10009315-250 CAYM10009315-500 CAYM10009315-1
6-Aminonicotinamid
6-Aminonicotinamid
Formel: C₆H₇N₃O
Molecular Weight: 137.14 g/mol
MDL: MFCD00006327
CAS-Nummer: 329-89-5
EINECS: 206-349-7