2-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7414-5G
OS-7414-25G
OS-7414-100G
COBBOS-7414-5GEA
25.5
EUR
COBBOS-7414-5G
COBBOS-7414-25G
COBBOS-7414-100G
2-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 196,5600 g/mol |
MDL:
MFCD00042154 CAS-Nummer: 79456-26-1 EINECS: 401-670-0 |