6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
009368-1G
009368-5G
FLUO009368-1GEA
96.6
EUR
FLUO009368-1G
FLUO009368-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid
6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO Molecular Weight: 209,5530 g/mol |
MDL:
MFCD01862645 CAS-Nummer: 358780-13-9 UN: 3265 ADR: 8,II |