2-Aminophenyl-2-pyridylketon
Lieferant: FLUOROCHEM
011081-1G 011081-5G
FLUO011081-1GEA 294 EUR
FLUO011081-1G FLUO011081-5G
2-Aminophenyl-2-pyridylketon
2-Aminophenyl-2-pyridylketon
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MDL: MFCD03839744
CAS-Nummer: 42471-56-7