2-Amino-4,6-dimethylnicotinamid
Lieferant: BIONET RESEARCH
9C-018.500
9C-018.1
9C-018.5
9C-018.10
BIOT9C-018.500EA
0
EUR
BIOT9C-018.500
BIOT9C-018.1
BIOT9C-018.5
BIOT9C-018.10
2-Amino-4,6-dimethylnicotinamid
2-Amino-4,6-dimethylnicotinamid
Formel:
C₈H₁₁N₃O |
MDL:
MFCD00138572 CAS-Nummer: 7144-20-9 |