2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF19.2.5 CFF19.5 017016-2.5G 017016-5G
CHMPCFF19.2.5EA 532 EUR
CHMPCFF19.2.5 CHMPCFF19.5 FLUO017016-2.5G FLUO017016-5G
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205.14 g/mol
MDL: MFCD01311987
CAS-Nummer: 261635-93-2