2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
AW00680DA
AW00680EA
MAYBAW00680DAEA
0
EUR
MAYBAW00680DA
MAYBAW00680EA
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205.14 g/mol |
MDL:
MFCD01311987 CAS-Nummer: 261635-93-2 |