6-(4-Fluorphenyl)-2-pyridincarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-(4-Fluorophenyl)picolinaldehyde, 6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654477-1G
654477-5G
SIAL654477-1GEA
82.5
EUR
SIAL654477-1G
SIAL654477-5G
6-(4-Fluorphenyl)-2-pyridincarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
6-(4-Fluorphenyl)-2-pyridincarbaldehyd
Formel:
C₁₂H₈FNO Molecular Weight: 201,196 g/mol |
MDL:
MFCD06410011 CAS-Nummer: 834884-77-4 |