5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43818.0005 8.43818.0025
8.43818.0005EA 61.5 EUR
8.43818.0005 8.43818.0025
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₈FNO₂
CAS-Nummer: 364064-17-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 215 °C
Molar Mass 217.20 g/mol
Density 0.5 g/cm3 (20 °C)
pH 5.7 (5 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR