3-Brombenzaldehydethylenacetal ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
L19611.06 L19611.14
L19611.06EA 29.5 EUR
L19611.06 L19611.14
3-Brombenzaldehydethylenacetal ≥98%
3-Brombenzaldehydethylenacetal
Purity: 98+% CAS No.: 17789-14-9 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 132-133°/8mm Beilstein Reference: 1344030 MDL No.: MFCD00003209
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 132…133 °C (8 mmHg)
Dichte: 1,514
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003209
CAS-Nummer: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8