Geranylacetat (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
45897-100ML-F
45897-500ML-F
SIAL45897-100ML-FEA
67.7
EUR
SIAL45897-100ML-F
SIAL45897-500ML-F
Geranylacetat (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Geranylacetat (Isomerengemisch)
Formel:
C₁₂H₂₀O₂ |
MDL:
MFCD00015037 CAS-Nummer: 16409-44-2 EINECS: 240-458-0 |