6-Bromchinolin-2(1H)-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7954-1G
PY-7954-5G
COBBPY-7954-1GEA
63
EUR
COBBPY-7954-1G
COBBPY-7954-5G
6-Bromchinolin-2(1H)-on
6-Bromchinolin-2(1H)-on
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224,05 g/mol |
MDL:
MFCD08703169 CAS-Nummer: 1810-66-8 |