4-Methylsalicylaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
H33909.06
H33909.14
H33909.06EA
96.9
EUR
H33909.06
H33909.14
4-Methylsalicylaldehyd ≥97%
4-Methylsalicylaldehyd
Purity: 97+%
CAS No.: 698-27-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00799550
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 222…223 °C Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00799550 CAS-Nummer: 698-27-1 EINECS: 211-813-7 |