1-Butyl-4-piperidon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Butylpiperidin-4-one
HC-6269-5G
HC-6269-25G
HC-6269-1G
COBBHC-6269-5GEA
404
EUR
COBBHC-6269-5G
COBBHC-6269-25G
COBBHC-6269-1G
1-Butyl-4-piperidon
1-Butyl-4-piperidon
Formel:
C₉H₁₇NO Molecular Weight: 155,24 g/mol |
MDL:
MFCD00023404 CAS-Nummer: 23081-86-9 EINECS: 245-420-7 |