Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
14595.14 14595.22
14595.14EA 75.7 EUR
14595.14 14595.22
Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 15280-55-4 Molecular Formula: Dy(OOCCH)3.4H2O Formula Weight: 411.68 (339.62anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013033
Formel: C₆H₉DyO₆·4H₂O
Molecular Weight: 411,68 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013033
CAS-Nummer: 15280-55-4
EINECS: 242-565-8