N-Allylanilin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 EUR
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylanilin 95%
N-Allylanilin
Formel: C₉H₁₁N
Siedepunkt: 218…220 °C
Dichte: 0,982
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008638
CAS-Nummer: 589-09-3
EINECS: 209-633-9