Nonylphenol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290858-1L 290858-25ML 290858-3L
SIAL290858-1LEA 91.5 EUR
SIAL290858-1L SIAL290858-25ML SIAL290858-3L
Nonylphenol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Nonylphenol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₅H₂₄O
Molecular Weight: 220.35 g/mol
MDL: MFCD00002396
CAS-Nummer: 84852-15-3
EINECS: 284-325-5
UN: 3145
ADR: 8 II