D(+)-Cellobioseoctaacetat
Lieferant: Thermo Scientific
L08780.06 L08780.14
L08780.06EA 33.5 EUR
L08780.06 L08780.14
D(+)-Cellobioseoctaacetat
D(+)-Cellobioseoctaacetat
CAS No.: 5346-90-7 Molecular Formula: C28H38O19 Formula Weight: 678.59 Melting Point: 224-231° Beilstein Reference: 79280 Merck Reference: 14,1961 Optical Rotation: +40° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00009600
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Molecular Weight: 678,59 g/mol
Schmelzpunkt: 224…231 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009600
CAS-Nummer: 5346-90-7
EINECS: 226-304-5
Merck Index: 14,1961