Docosyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS08475.5
SILS08475.25
SILNSILS08475.5EA
0
EUR
SILNSILS08475.5
SILNSILS08475.25
Docosyltrichlorsilan
Docosyltrichlorosilane
Formel:
C₂₂H₄₅Cl₃Si |
CAS-Nummer:
7325-84-0 EINECS: 230-802-8 |