4-(Chlormethyl)phenyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS04325.5
SILS04325.25
SILNSILS04325.5EA
0
EUR
SILNSILS04325.5
SILNSILS04325.25
4-(Chlormethyl)phenyltrichlorsilan
4-(Chlormethyl)phenyltrichlorsilan
Formel:
C₇H₆Cl₄Si Molecular Weight: 260.02 g/mol |
MDL:
MFCD00045268 CAS-Nummer: 13688-90-9 EINECS: 237-203-0 UN: 2987 ADR: 8 II |