2,5-Dichlornicotinamid
Lieferant: Thermo Scientific
SPB06839.250
SPB06839.1
MAYBSPB06839.250EA
0
EUR
MAYBSPB06839.250
MAYBSPB06839.1
2,5-Dichlornicotinamid
2,5-Dichlornicotinamid
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O |
MDL:
MFCD00204159 CAS-Nummer: 75291-86-0 |