4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
Lieferant: Thermo Scientific
RF01508DA RF01508EA RF01508
MAYBRF01508DAEA 0 EUR
MAYBRF01508DA MAYBRF01508EA MAYBRF01508
4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
Formel: C₁₀H₁₄ClN
MDL: MFCD00052272
CAS-Nummer: 42265-67-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III