4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
005234-1G
005234-5G
005234-25G
FLUO005234-1GEA
31.1
EUR
FLUO005234-1G
FLUO005234-5G
FLUO005234-25G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel:
C₅H₂F₄N₂ Molecular Weight: 166,08 g/mol |
MDL:
MFCD00010855 CAS-Nummer: 1682-20-8 |