D(+)-Turanose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (3S,4R,5R)-1,4,5,6-Tetrahydroxy-3-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexan-2-one, Turanose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T2754-1G T2754-25G T2754-5G
SIALT2754-1GEA 72 EUR
SIALT2754-1G SIALT2754-25G SIALT2754-5G
D(+)-Turanose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Turanose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342.30 g/mol
MDL: MFCD00006606
CAS-Nummer: 547-25-1
EINECS: 208-918-5