Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 0.5 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
277304-100ML 277304-800ML
SIAL277304-100MLEA 91 EUR
SIAL277304-100ML SIAL277304-800ML
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 0.5 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈KNSi₂
MDL: MFCD00010330
CAS-Nummer: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2