Natriumbis(trimethylsilyl)amid 0.6 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
368059-100ML
368059-800ML
SIAL368059-100MLEA
67.9
EUR
SIAL368059-100ML
SIAL368059-800ML
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 0.6 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈NNaSi₂ Molecular Weight: 183.38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009835 CAS-Nummer: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 |