Natriumbis(trimethylsilyl)amid 40% in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na
80631-500ML-F
80631-5L-F
SIAL80631-500ML-FEA
189
EUR
SIAL80631-500ML-F
SIAL80631-5L-F
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 40% in THF, Sigma-Aldrich®
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈NNaSi₂ Molecular Weight: 183.38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009835 CAS-Nummer: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 2924 ADR: 3 II |