2'-Brom-5'-chlor-4'-methylacetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0066-5G
OT-0066-1G
COBBOT-0066-5GEA
98.3
EUR
COBBOT-0066-5G
COBBOT-0066-1G
2'-Brom-5'-chlor-4'-methylacetanilid
2'-Brom-5'-chlor-4'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₉BrClNO |
MDL:
MFCD12546456 CAS-Nummer: 116010-06-1 |