DemNA (Decanoyl-m-nitroanilin)
Lieferant: Cayman Chemical
90349-10 90349-5 90349-50 90349-25
CAYM90349-10EA 128 EUR
CAYM90349-10 CAYM90349-5 CAYM90349-50 CAYM90349-25
DemNA (Decanoyl-m-nitroanilin)
DemNA (Decanoyl-m-nitroanilin)
Formel: C₁₆H₂₄N₂O₃
CAS-Nummer: 72298-61-4