Ethylpentafluorpropionat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L01782.06 L01782.14
L01782.06EA 32.3 EUR
L01782.06 L01782.14
Ethylpentafluorpropionat ≥98%
Ethylpentafluorpropionat
Purity: 98+% CAS No.: 426-65-3 Molecular Formula: CF3CF2CO2CH2CH3 Formula Weight: 192.09 Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.3010 Boiling Point: 73-74° Beilstein Reference: 1779789 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000431
Formel: C₅H₅F₅O₂
Molecular Weight: 192,09 g/mol
Siedepunkt: 73…74 °C
Dichte: 1,299
Flammpunkt: 1 °C (33 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000431
CAS-Nummer: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
UN: 3272
ADR: 3,II