Ethylpentafluorpropionat
Lieferant: FLUOROCHEM
001175-25G 001175-100G
FLUO001175-25GEA 85.1 EUR
FLUO001175-25G FLUO001175-100G
Ethylpentafluorpropionat
Ethylpentafluorpropionat
Formel: C₅H₅F₅O₂
Molecular Weight: 192,09 g/mol
MDL: MFCD00000431
CAS-Nummer: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
UN: 3272
ADR: 3,II