Methylpentafluorpropionat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Methyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
001207-25G 001207-100G
FLUO001207-25GEA 37.8 EUR
FLUO001207-25G FLUO001207-100G
Methylpentafluorpropionat
Methylpentafluorpropionat
Formel: C₄H₃F₅O₂
Molecular Weight: 178,06 g/mol
MDL: MFCD00000430
CAS-Nummer: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
UN: 3272
ADR: 3,II