2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
008628-5G 008628-25G 008628-1G
FLUO008628-5GEA 90.9 EUR
FLUO008628-5G FLUO008628-25G FLUO008628-1G
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat
Formel: C₃H₂F₆O₃S
Molecular Weight: 232.10 g/mol
MDL: MFCD00671579
CAS-Nummer: 6226-25-1