Ethylpentafluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
006123-5G
006123-25G
006123-100G
FLUO006123-5GEA
50.1
EUR
FLUO006123-5G
FLUO006123-25G
FLUO006123-100G
Ethylpentafluorbenzoat
Ethylpentafluorbenzoat
Formel:
C₉H₅F₅O₂ Molecular Weight: 240.13 g/mol |
MDL:
MFCD00039211 CAS-Nummer: 4522-93-4 EINECS: 224-854-0 |