3'-Brom-4'-chloracetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-4-chloroacetophenone
CA-4666-5G
CA-4666-1G
COBBCA-4666-5GEA
692
EUR
COBBCA-4666-5G
COBBCA-4666-1G
3'-Brom-4'-chloracetophenon
3'-Brom-4'-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO |
MDL:
MFCD09832932 CAS-Nummer: 54826-14-1 |