4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
403229-1G 403229-5G
SIAL403229-1GEA 21.9 EUR
SIAL403229-1G SIAL403229-5G
4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₈H₄BrF₃O
Molecular Weight: 253,02 g/mol
MDL: MFCD00191862
CAS-Nummer: 16184-89-7