Trimethylamin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
TMANO
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
317594-1G
317594-5G
SIAL317594-1GEA
87.7
EUR
SIAL317594-1G
SIAL317594-5G
Trimethylamin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin-N-oxid
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75,11 g/mol |
MDL:
MFCD00002048 CAS-Nummer: 1184-78-7 EINECS: 214-675-6 |