Trimethylamin-N-oxid Dihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethylamine oxide dihydrate
A14916.14 A14916.06 A14916.22 A14916.36
A14916.14EA 41.8 EUR
A14916.14 A14916.06 A14916.22 A14916.36
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat ≥98%
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Purity: 98+% CAS No.: 62637-93-8 Molecular Formula: (CH3)3NO.2H2O Formula Weight: 111.14 (75.11anhy) Melting Point: 96-101° Beilstein Reference: 3612927 Merck Reference: 14,9710 MDL No.: MFCD00149077
Formel: C₃H₉NO·2H₂O
Molecular Weight: 111,14 g/mol (75,11 anhy)
Schmelzpunkt: 96…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149077
CAS-Nummer: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Merck Index: 14,9710