5-Fluornicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4058-5G
CA-4058-25G
CA-4058-1G
COBBCA-4058-5GEA
38.2
EUR
COBBCA-4058-5G
COBBCA-4058-25G
COBBCA-4058-1G
5-Fluornicotinsäure
5-Fluornicotinsäure
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141,10 g/mol |
MDL:
MFCD01318537 CAS-Nummer: 402-66-4 |