Geranylformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W251402-10KG-K W251402-1KG-K W251402-5KG-K
SIALW251402-10KG-KEA 815 EUR
SIALW251402-10KG-K SIALW251402-1KG-K SIALW251402-5KG-K
Geranylformiat, Sigma-Aldrich®
Geranylformiat
Formel: C₁₁H₁₈O₂
MDL: MFCD00021047
CAS-Nummer: 105-86-2
EINECS: 203-339-4