(3-Phenylpropyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triphenyl(3-phenylpropyl)phosphonium bromide
A12669.09
A12669.18
A12669.09EA
49.5
EUR
A12669.09
A12669.18
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7484-37-9
Molecular Formula: C27H26BrP
Formula Weight: 461.39
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 4173336
MDL No.: MFCD00051886
Formel:
C₂₇H₂₆BrP Molecular Weight: 461.39 g/mol Schmelzpunkt: 208…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051886 CAS-Nummer: 7484-37-9 EINECS: 231-289-3 |