5-Chlor-2-nitro-p-toluidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
Synonyme: 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
HC-2909-1G HC-2909-25G HC-2909-5G
COBBHC-2909-1GEA 0 EUR
COBBHC-2909-1G COBBHC-2909-25G COBBHC-2909-5G
5-Chlor-2-nitro-p-toluidin
5-Chlor-2-nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MDL: MFCD00034066
CAS-Nummer: 7149-80-6
UN: 2237
ADR: 6.1,III